Få mere at vide
4-Descyano 4-Bromo Citadiol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Descyano 4-Bromo Citadiol |
| CAS | 488148-10-3 |
| Molekylær formel | C19 H23 Br F N O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedimethanol, 4-bromo-α1-[3-(dimethylamino)propyl]-α1-(4-fluorophenyl)-, 1-[4-Bromo-2-(hydroxymethyl)phenyl]-4-(dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)butan-1-ol, 4-Descyano 4-Bromo Citadiol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23BrFNO2/c1-22(2)11-3-10-19(24,15-4-7-17(21)8-5-15)18-9-6-16(20)12-14(18)13-23/h4-9,12,23-24H,3,10-11,13H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)CCCC(O)(c1ccc(F)cc1)c2ccc(Br)cc2CO |
| IUPAC navn | 1-[4-bromo-2-(hydroxymethyl)phenyl]-4-(dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)butan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 396.29 |
| Formel vægt | 395.0896 |