Få mere at vide
4-Deschloro-4-bromo Dapagliflozin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Deschloro-4-bromo Dapagliflozin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25BrO6/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3/t17-,18-,19+,20-,21+/m1/s1 |
| Formel vægt | 452.0835 |
| Procent renhed | >95% |