Få mere at vide
4-Deschloro-2-chloro-Sorafenib, TRC
Artikelnummer. 30136132
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136132 50 mg
30134980 25 mg
30041171 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136132 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29111550MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1431697-81-2
Molekylær formel C21 H16 Cl F3 N4 O3
Molekylvægt (g/mol) 464.8249
Synonym 4-[4-[[[2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoyl]amino]phenoxy]-N-methylpyridine-2-carboxamide, 2-Pyridinecarboxamide, 4-[4-[[[[2-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]phenoxy]-N-methyl-, 4-[4-[[2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoylamino]phenoxy]-N-methyl-pyridine-2-carboxamide, 4-Deschloro-2-chloro Sorafenib, 4-(4-{3-[2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ureido}phenoxy)-N-methylpicolinamide, 4-[4-[[[[2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]phenoxy]-N-methyl-2-pyridinecarboxamide
IUPAC navn 4-[4-[[2-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoylamino]phenoxy]-N-methylpyridine-2-carboxamide
SMIL CNC(=O)c1cc(Oc2ccc(NC(=O)Nc3cccc(c3Cl)C(F)(F)F)cc2)ccn1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Deschloro-2-chloro-Sorafenib
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H16ClF3N4O3/c1-26-19(30)17-11-14(9-10-27-17)32-13-7-5-12(6-8-13)28-20(31)29-16-4-2-3-15(18(16)22)21(23,24)25/h2-11H,1H3,(H,26,30)(H2,28,29,31)
Formel vægt 464.0863