missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Descarboxamido Rufinamide 4-Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30365607
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365607 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365607 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2895555MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 1-(2,6-difluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
CAS 217448-86-7
Molekylær formel C11 H9 F2 N3 O2
Mængde 5 mg
Synonym Methyl 1-(2,6-difluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate, Difluorobenzyl triazole ester, Triazole carboxylate derivative
InChI formel InChI=1S/C11H9F2N3O2/c1-18-11(17)10-6-16(15-14-10)5-7-8(12)3-2-4-9(7)13/h2-4,6H,5H2,1H3
SMIL COC(=O)c1cn(Cc2c(F)cccc2F)nn1
IUPAC navn methyl 1-[(2,6-difluorophenyl)methyl]triazole-4-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 253.2
Formel vægt 253.0663
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.