Få mere at vide
4-Desacetamido-4-chloro Andarine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Desacetamido-4-chloro Andarine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14ClF3N2O5/c1-16(25,9-28-12-5-2-10(18)3-6-12)15(24)22-11-4-7-14(23(26)27)13(8-11)17(19,20)21/h2-8,25H,9H2,1H3,(H,22,24)/t16-/m0/s1 |
| Formel vægt | 418.0543 |
| Procent renhed | >95% |