missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Des-(N-Methyl)aminomethyl Vonoprazan-4-carboxaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30351931
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351931 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351931 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2943281G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Des-(N-Methyl)aminomethyl Vonoprazan-4-carboxaldehyde
CAS 881677-11-8
Molekylær formel C16 H11 F N2 O3 S
Mængde 1 g
Synonym 5-(2-Fluorophenyl)-1-(3-pyridinylsulfonyl)-1H-pyrrole-3-carboxaldehyde, 5-(2-Fluorophenyl)-1-[(pyridin-3-yl)sulfonyl]-1H-pyrrole-3-carboxaldehyde
InChI formel InChI=1S/C16H11FN2O3S/c17-15-6-2-1-5-14(15)16-8-12(11-20)10-19(16)23(21,22)13-4-3-7-18-9-13/h1-11H
SMIL Fc1ccccc1c2cc(C=O)cn2S(=O)(=O)c3cccnc3
IUPAC navn 5-(2-fluorophenyl)-1-(3-pyridylsulfonyl)pyrrole-3-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 330.33
Formel vægt 330.0474
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.