missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-des-[(3S)-Tetrahydro-3-furanyl]-2-isopropyl Empagliflozin, TRC

Artikelnummer. 30315174
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30315174 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30315174 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1543405MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-des-[(3S)-Tetrahydro-3-furanyl]-2-isopropyl Empagliflozin
CAS 946525-39-9
Molekylær formel C22 H27 Cl O6
Mængde 5 mg
Synonym (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[[4-(1-methylethoxy)phenyl]methyl]phenyl]- D-glucitol
InChI formel InChI=1S/C22H27ClO6/c1-12(2)28-16-6-3-13(4-7-16)9-15-10-14(5-8-17(15)23)22-21(27)20(26)19(25)18(11-24)29-22/h3-8,10,12,18-22,24-27H,9,11H2,1-2H3/t18-,19-,20+,21-,22+/m1/s1
SMIL O[C@H]1[C@@H](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O)C2=CC(CC3=CC=C(OC(C)C)C=C3)=C(Cl)C=C2
IUPAC navn (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-chloro-3-[(4-propan-2-yloxyphenyl)methyl]phenyl]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 422.9
Formel vægt 422.15
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.