missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Des((3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-1-piperazinyl)-4-hydroxy-N-(tert-butyl formate) Teneligliptin, TRC

Artikelnummer. 30352076
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352076 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352076 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2938755MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Des((3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-1-piperazinyl)-4-hydroxy-N-(tert-butyl formate) Teneligliptin
CAS 401564-34-9
Molekylær formel C13 H22 N2 O4 S
Mængde 5 mg
Synonym (2S,4S)-Tert-Butyl 4-Hydroxy-2-(Thiazolidine-3-Carbonyl)Pyrrolidine-1-Carboxylate
InChI formel InChI=1S/C13H22N2O4S/c1-13(2,3)19-12(18)15-7-9(16)6-10(15)11(17)14-4-5-20-8-14/h9-10,16H,4-8H2,1-3H3/t9-,10-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@@H](O)C[C@H]1C(=O)N2CCSC2
IUPAC navn tert-butyl (2S,4S)-4-hydroxy-2-(1,3-thiazolidine-3-carbonyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 302.39
Formel vægt 302.13
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.