Få mere at vide
4-Deoxypodophyllotoxin, TRC
Artikelnummer. 30137497
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137497 1 g
18092740 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137497 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2495001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19186-35-7
Molekylær formel C22 H22 O7
Molekylvægt (g/mol) 398.41
Synonym AS 2-3, Anthricin, Deoxypodophyllotoxin, Desoxypodophyllotoxin, Silicicolin, (-)-Anthricin, (-)-Deoxypodophyllotoxin, (-)-Desoxypodophyllotoxin;
IUPAC navn (5R,5aR,8aR)-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-5a,8,8a,9-tetrahydro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-6-one
SMIL COc1cc(cc(OC)c1OC)[C@H]2[C@@H]3[C@H](COC3=O)Cc4cc5OCOc5cc24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Deoxypodophyllotoxin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C22H22O7/c1-24-17-6-12(7-18(25-2)21(17)26-3)19-14-8-16-15(28-10-29-16)5-11(14)4-13-9-27-22(23)20(13)19/h5-8,13,19-20H,4,9-10H2,1-3H3/t13-,19+,20-/m0/s1
Formel vægt 398.1366
Procent renhed >95%