missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Deoxy Pyridoxine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Deoxy Pyridoxine Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8H12ClNO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,4-Dimethyl-3-hydroxy-5-hydroxymethylpyridine Hydrochloride, 4-Deoxypyridoxine Hydrochloride, 3-Hydroxy-5-hydroxymethyl-2,4-dimethylpyridine Hydrochloride, 4-Deoxypyridoxol Hydrochloride, 5-Hydroxy-4,6-dimethyl-3-pyridinemethanol Hydrochloride, 4-Desoxyadermin Hydrochloride, 4-Desoxypyridoxine Hydrochloride, 5-Hydroxymethyl-2,4-dimethylpyridin-3-ol Hydrochloride; |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c1-5-7(4-10)3-9-6(2)8(5)11;/h3,10-11H,4H2,1-2H3;1H |
| SMIL | CC1=C(C(=NC=C1CO)C)O.Cl |
| Formel vægt | 189.056 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?