missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Deoxy-L-fucose, TRC

Artikelnummer. 30353941
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353941 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353941 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2362505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Deoxy-L-fucose
CAS 61244-62-0
Molekylær formel C6 H12 O4
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O4/c1-3-2-4(7)5(8)6(9)10-3/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6?/m0/s1
SMIL C[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O1
IUPAC navn (3R,4S,6S)-6-methyloxane-2,3,4-triol
Molekylvægt (g/mol) 148.16
Formel vægt 148.0736
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.