Få mere at vide
4-Deoxy-4-fluoro-D-glukose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Deoxy-4-fluoro-D-glucose |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11FO5/c7-3-2(1-8)12-6(11)5(10)4(3)9/h2-6,8-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1 |
| Formel vægt | 182.0591 |