Få mere at vide
4-Deoxy-4-fluoro-D-glukose, TRC
Artikelnummer. 30179383
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179383 1 g
30179570 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179383 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2351001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29218-07-3
Molekylær formel C6 H11 F O5
Molekylvægt (g/mol) 182.15
Synonym D-Glucose, 4-deoxy-4-fluoro-, 4-Deoxy-4-fluoro-D-glucose, 4-Deoxy-4-fluoro-D-glucopyranose
IUPAC navn (3R,4R,5S,6R)-5-fluoro-6-(hydroxymethyl)oxan-2,3,4-triol
SMIL OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Deoxy-4-fluoro-D-glucose
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H11FO5/c7-3-2(1-8)12-6(11)5(10)4(3)9/h2-6,8-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1
Formel vægt 182.0591