missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Deoxy-4-fluoro-D-galactose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Deoxy-4-fluoro-D-galactose |
| CAS | 40010-20-6 |
| Molekylær formel | C6 H11 F O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | D-Galactose, 4-deoxy-4-fluoro-, 4-Deoxy-4-fluoro-D-galactose, 4-Deoxy-4-fluoro-D-galactopyranose |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11FO5/c7-3-2(1-8)12-6(11)5(10)4(3)9/h2-6,8-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1F |
| IUPAC navn | (3R,4R,5R,6R)-5-fluoro-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.15 |
| Formel vægt | 182.0591 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?