missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Deoxo-4-hydroxy Spectinomycin Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30374679
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374679 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374679 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD6675505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (4S)-Dihydrospectinomycin Dihydrochloride
CAS 56845-71-7
Molekylær formel C14 H26 N2 O7 . 2 Cl H
Mængde 5 mg
Synonym 4-Deoxo-4-hydroxy Spectinomycin Dihydrochloride, 2H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4,4a,7,9(10aH)-tetrol, octahydro-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-, dihydrochloride, [2R-(2α,4α,4aβ,5aβ,6β,7β,8β,9α,9aα,10aβ)]- (9CI), (2R,4S,4aS,5aR,6S,7S,8R,9S,9aR,10aS)-2-Methyl-6,8-bis(methylamino)decahydro-2H-pyrano[2,3-
InChI formel InChI=1S/C14H26N2O7.2ClH/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;/h5-13,15-20H,4H2,1-3H3;2*1H/t5-,6+,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;/m1../s1
SMIL Cl.Cl.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@@]3(O)[C@@H](O)C[C@@H](C)O[C@H]3O[C@@H]2[C@H]1O
Molekylvægt (g/mol) 407.287
Formel vægt 406.127
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.