Få mere at vide
4-Demethyltrimethoprim, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Demethyltrimethoprim |
| CAS | 21253-58-7 |
| Molekylær formel | C13H16N4O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-[(2,4-Diamino-5-pyrimidinyl)methyl]-2,6-dimethoxyphenol, α-(2,4-Diamino-5-pyrimidinyl)-2,6-dimethoxy-p-cresol, 2,4-Diamino-5-(3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzyl)pyrimidine, 2,4-Diamino-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl)pyrimidine, 4'-Hydroxytrimethoprim, Ro 5-9552/001 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N4O3/c1-19-9-4-7(5-10(20-2)11(9)18)3-8-6-16-13(15)17-12(8)14/h4-6,18H,3H2,1-2H3,(H4,14,15,16,17) |
| SMIL | NC1=NC=C(CC2=CC(OC)=C(O)C(OC)=C2)C(N)=N1 |
| IUPAC navn | 4-((2,4-diaminopyrimidin-5-yl)methyl)-2,6-dimethoxyphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.29 |
| Formel vægt | 276.12 |