Få mere at vide
MedChemExpress 4'-Demethylepipodophyllotoxin
Artikelnummer. 16457306
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16457306 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16457306 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY17435
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 4'-Demethylepipodophyllotoxin(4'-DMEP) is a key intermediate compound for the preparation of podophyllotoxin-type anti-cancer drugs; a potent inhibitor of microtubule assembly.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 400.38 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 6559-91-7
Produkttype Natural Products
Renhed 99.75%
Opløselighed DMSO : 100 mg/mL (249.76 mM∣Need ultrasonic)
Synonym 4'-O-demethylepipodophyllotoxin∣ 4'-DMEP
Mål Microtubule/Tubulin