Få mere at vide
4'-Demethylepipodophyllotoxin, Mikromol™
Artikelnummer. 30049521
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049521 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049521 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0492.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4'-Demethylepipodophyllotoxin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Demethylepipodophyllotoxin
CAS 6559-91-7
Analyt- eller komponentnavne 4'-Demethylepipodophyllotoxin
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C21 H20 O8
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4'-Demethylepipodophyllotoxin, Teniposide Related Compound A, Etoposide Impurity E, Podophyllotoxin Impurity B
InChI formel InChI=1S/C21H20O8/c1-25-15-3-9(4-16(26-2)20(15)23)17-10-5-13-14(29-8-28-13)6-11(10)19(22)12-7-27-21(24)18(12)17/h3-6,12,17-19,22-23H,7-8H2,1-2H3/t12-,17+,18-,19+/m0/s1
SMIL COc1cc(cc(OC)c1O)[C@H]2[C@@H]3[C@H](COC3=O)[C@H](O)c4cc5OCOc5cc24
IUPAC navn (5S,5aR,8aR,9R)-5-hydroxy-9-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5a,6,8a,9-tetrahydro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-8-one
Molekylvægt (g/mol) 400.38
Mængde 25 mg
Formel vægt 400.1158 g/mol