Få mere at vide
4'-Demethylepipodophyllotoxin, Mikromol™
Beskrivelse
4'-Demethylepipodophyllotoxin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Demethylepipodophyllotoxin |
| CAS | 6559-91-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4'-Demethylepipodophyllotoxin |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C21 H20 O8 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4'-Demethylepipodophyllotoxin, Teniposide Related Compound A, Etoposide Impurity E, Podophyllotoxin Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20O8/c1-25-15-3-9(4-16(26-2)20(15)23)17-10-5-13-14(29-8-28-13)6-11(10)19(22)12-7-27-21(24)18(12)17/h3-6,12,17-19,22-23H,7-8H2,1-2H3/t12-,17+,18-,19+/m0/s1 |
| SMIL | COc1cc(cc(OC)c1O)[C@H]2[C@@H]3[C@H](COC3=O)[C@H](O)c4cc5OCOc5cc24 |
| IUPAC navn | (5S,5aR,8aR,9R)-5-hydroxy-9-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5a,6,8a,9-tetrahydro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-8-one |
| Vis mere |