Få mere at vide
4-Demethyl N,N’-Bis-Boc-Trimethoprim, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Demethyl N,N'-Bis-Boc-Trimethoprim |
| CAS | 1346602-22-9 |
| Molekylær formel | C23H32N4O7 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | N,N’-[5-[(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)methyl]-2,4-pyrimidinediyl]bis-carbamic Acid C,C’-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N4O7/c1-22(2,3)33-20(29)26-18-14(9-13-10-15(31-7)17(28)16(11-13)32-8)12-24-19(25-18)27-21(30)34-23(4,5)6/h10-12,28H,9H2,1-8H3,(H2,24,25,26,27,29,30) |
| SMIL | COc1cc(Cc2cnc(NC(=O)OC(C)(C)C)nc2NC(=O)OC(C)(C)C)cc(OC)c1O |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[5-[(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)methyl]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pyrimidin-4-yl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 476.52 |
| Formel vægt | 476.2271 |