missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Demethyl Daunomycinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Demethyl Daunomycinone |
| CAS | 52744-22-6 |
| Molekylær formel | C20 H16 O8 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Demethoxy Daunorubicinone |
| InChI formel | InChI=1S/C20H16O8/c1-7(21)20(28)5-9-13(11(23)6-20)19(27)15-14(17(9)25)16(24)8-3-2-4-10(22)12(8)18(15)26/h2-4,11,22-23,25,27-28H,5-6H2,1H3/t11-,20-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)[C@@]1(O)C[C@H](O)c2c(O)c3C(=O)c4c(O)cccc4C(=O)c3c(O)c2C1 |
| IUPAC navn | (7S,9S)-9-acetyl-4,6,7,9,11-pentahydroxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 384.34 |
| Formel vægt | 384.0845 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?