missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Demethoxy-4-hydroxy Apixaban, TRC

Artikelnummer. 30138184
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138184 25 mg
30012251 10 mg
30004619 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138184 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23140525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 503612-76-8
Molekylær formel C24 H23 N5 O4
Molekylvægt (g/mol) 445.47
Synonym 1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide, 4,5,6,7-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]- (9CI, ACI), 4,5,6,7-Tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide (ACI), 1-(4-Hydroxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide, 1-(4-Hydroxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5-dihydropyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide
IUPAC navn 1-(4-hydroxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5-dihydropyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide
SMIL NC(=O)c1nn(c2ccc(O)cc2)c3C(=O)N(CCc13)c4ccc(cc4)N5CCCCC5=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Demethoxy-4-hydroxy Apixaban
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C24H23N5O4/c25-23(32)21-19-12-14-28(16-6-4-15(5-7-16)27-13-2-1-3-20(27)31)24(33)22(19)29(26-21)17-8-10-18(30)11-9-17/h4-11,30H,1-3,12-14H2,(H2,25,32)
Formel vægt 445.175
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.