missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Dehydroxy-5-hydroxy Ritonavir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Dehydroxy-5-hydroxy Ritonavir |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H48N6O5S2/c1-24(2)33(42-36(46)43(5)20-29-22-49-35(39-29)25(3)4)34(45)41-31(17-27-14-10-7-11-15-27)32(44)18-28(16-26-12-8-6-9-13-26)40-37(47)48-21-30-19-38-23-50-30/h6-15,19,22-25,28,31-33,44H,16-18,20-21H2,1-5H3,(H,40,47)(H,41,45)(H,42,46)/t28-,31-,32-,33-/m0/s1 |
| Formel vægt | 720.3128 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?