Få mere at vide
4-Dehydroxy-4-chloro Penciclovir, TRC
Artikelnummer. 30355221
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30355221 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30355221 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23024510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Dehydroxy-4-chloro Penciclovir
CAS 100199-40-4
Molekylær formel C10H14ClN5O2
Mængde 10 mg
Synonym 2-Amino-9-(4-chloro-3-(hydroxymethyl)butyl)-1H-purin-6(9H)-one
InChI formel InChI=1S/C10H14ClN5O2/c11-3-6(4-17)1-2-16-5-13-7-8(16)14-10(12)15-9(7)18/h5-6,17H,1-4H2,(H3,12,14,15,18)
SMIL O=C1NC(N)=NC2=C1N=CN2CCC(CO)CCl
IUPAC navn 2-amino-9-[3-(chloromethyl)-4-hydroxybutyl]-1H-purin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 271.7
Formel vægt 271.0836