missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Dehydroxy-4-chloro Olsalazine, TRC

Artikelnummer. 30354780
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354780 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354780 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD229830100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-6'-hydroxy-3,3'-diazenediyldibenzoic Acid
CAS 93964-55-7
Molekylær formel C14 H9 Cl N2 O5
Mængde 100 mg
Synonym Benzoic acid, 5-[(3-carboxy-4-chlorophenyl)azo]-2-hydroxy- (9CI), 6-Chloro-6'-hydroxy-3,3'-diazenediyldibenzoic acid, 5-[(3-Carboxy-4-chlorophenyl)azo]salicylic acid, 4-Dehydroxy-4-chloro Olsalazine, 4-Dehydroxy-4-chlorolsalazine, Olsalazine Sodium Imp. D (EP)
InChI formel InChI=1S/C14H9ClN2O5/c15-11-3-1-7(5-9(11)13(19)20)16-17-8-2-4-12(18)10(6-8)14(21)22/h1-6,18H,(H,19,20)(H,21,22)
SMIL OC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccc(Cl)c(c2)C(=O)O
IUPAC navn 5-[(E)-(3-carboxy-4-chlorophenyl)diazenyl]-2-hydroxybenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 320.68
Formel vægt 320.02
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.