missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Dehydroxy-2-hydroxy Olsalazine, TRC

Artikelnummer. 30366818
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366818 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366818 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD229865500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,6'-Dihydroxy-3,3'-diazenediyldibenzoic Acid
CAS 752188-68-4
Molekylær formel C14 H10 N2 O6
Mængde 500 mg
Synonym Benzoic acid, 3-[2-(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)diazenyl]-2-hydroxy-, Benzoic acid, 3-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)azo]-2-hydroxy- (9CI), 2,6'-Dihydroxy-3,3'-diazenediyldibenzoic acid, 4-Dehydroxy-2-hydroxy Olsalazine, 4-Dehydroxy-2-hydroxyolsalazine, Olsalazine Sodium Imp. B (EP)
InChI formel InChI=1S/C14H10N2O6/c17-11-5-4-7(6-9(11)14(21)22)15-16-10-3-1-2-8(12(10)18)13(19)20/h1-6,17-18H,(H,19,20)(H,21,22)
SMIL OC(=O)c1cccc(N=Nc2ccc(O)c(c2)C(=O)O)c1O
IUPAC navn 3-[(E)-(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)diazenyl]-2-hydroxybenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 302.24
Formel vægt 302.0539
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.