Få mere at vide
4' 'DeFluoro-4' 'methyl-Ezetimibe, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4''DeFluoro-4''methyl-Ezetimibe |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H24FNO3/c1-16-2-4-17(5-3-16)23(29)15-14-22-24(18-6-12-21(28)13-7-18)27(25(22)30)20-10-8-19(26)9-11-20/h2-13,22-24,28-29H,14-15H2,1H3/t22-,23+,24-/m1/s1 |