missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Defluoro-4-hydroxy Gefitinib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4-((7-methoxy-6-(3-(morpholin-4-yl)propoxy)quinazolin-4-yl)amino)phenol |
| CAS | 847949-50-2 |
| Molekylær formel | C22 H25 Cl N4 O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Chloro-4-[[7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4-quinazolinyl]amino]phenol, Metabolite M387783, 4-Defluoro-4-hydroxy Gefitinib, Phenol, 2-chloro-4-[[7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4-quinazolinyl]amino]-, 2-Chloro-4-[[7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4-quinazolinyl]amino]phenol, 4-Defluoro-4-hydroxy Gefitinib, 2-Chloro-4-[[7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-4-yl]amino]phenol, 4-Defluoro-4-hydroxygefitinib |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25ClN4O4/c1-29-20-13-18-16(12-21(20)31-8-2-5-27-6-9-30-10-7-27)22(25-14-24-18)26-15-3-4-19(28)17(23)11-15/h3-4,11-14,28H,2,5-10H2,1H3,(H,24,25,26) |
| SMIL | ClC1=C(O)C=CC(NC2=NC=NC3=C2C=C(OCCCN4CCOCC4)C(OC)=C3)=C1 |
| IUPAC navn | 2-chloro-4-[[7-methoxy-6-(3-morpholin-4-ylpropoxy)quinazolin-4-yl]amino]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 444.91 |
| Formel vægt | 444.16 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?