Få mere at vide
4-Defluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) Fluconazol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[2-Fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14FN9O/c16-14-3-12(25-11-19-8-22-25)1-2-13(14)15(26,4-23-9-17-6-20-23)5-24-10-18-7-21-24/h1-3,6-11,26H,4-5H2 |
| Formel vægt | 355.1305 |
| Procent renhed | >95% |