missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Dechloro-3-chloro indomethacin, TRC

Artikelnummer. 30358882
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358882 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358882 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2262452.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Dechloro-3-chloro indomethacin
CAS 807614-94-4
Molekylær formel C19H16ClNO4
Mængde 2.5 mg
Synonym 1-(3-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic Acid, [1-(3-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetic Acid, Indomethacin Impurity E
InChI formel InChI=1S/C19H16ClNO4/c1-11-15(10-18(22)23)16-9-14(25-2)6-7-17(16)21(11)19(24)12-4-3-5-13(20)8-12/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,22,23)
SMIL CCCCCCCCCCCCSS(=O)(C)=O
IUPAC navn 2-[1-(3-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 357.79
Formel vægt 357.0768
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.