Få mere at vide
4-Decanolide, TRC
Artikelnummer. 30362405
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30362405 50 g
1 options
Artikelnummer. 30362405 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD21255350G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale gamma-Decalactone
CAS 706-14-9
Molekylær formel C10 H18 O2
Mængde 50 g
Synonym 2-Decalactone, 4-Hexyl-γ-butyrolactone, γ-Hexyl-γ-butyrolactone, 5-Hexyltetrahydro-2-furanone, Decanolactone, 4-Hydroxydecanoic acid γ-lactone, γ-Decanolactone
InChI formel InChI=1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-9-7-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
SMIL O=C1OC(CC1)CCCCCC
IUPAC navn 5-hexyltetrahydrofuran-2-one
Molekylvægt (g/mol) 170.25
Formel vægt 170.1307