missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Deacetyl-7-(triethylsilyl)baccatin III, TRC

Artikelnummer. 30358363
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358363 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358363 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD1982235MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Deacetyl-7-(triethylsilyl)baccatin III
CAS 156605-41-3
Molekylær formel C28 H30 O2 S2
Mængde 5 mg
Synonym 2aR-(2aalpha,4beta,4abeta,6beta,9alpha,11alpha,12alpha,12aalpha,12balpha)]-6-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-9,11,12b-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-4-[(triethylsilyl)oxy]-7,11-methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5-one, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6-Acetoxy-9,11,12b-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-4-((triethylsilyl)oxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-1H-7,11-methanocyclodeca[3,4]benzo[1,2-b]oxet-12-yl Benzoate
InChI formel InChI=1S/C28H30O2S2/c1-26(2)11-12-27(3,4)24-17-22(9-10-23(24)26)28(31-13-14-32-28)21-8-7-18-15-20(25(29)30)6-5-19(18)16-21/h5-10,15-17H,11-14H2,1-4H3,(H,29,30)
SMIL CC1(C)CCC(C)(C)c2cc(ccc12)C3(SCCS3)c4ccc5cc(ccc5c4)C(=O)O
IUPAC navn 6-[2-(5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)-1,3-dithiolan-2-yl]naphthalene-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 462.667
Formel vægt 462.169
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.