Få mere at vide
4-(Cyclopropylcarbonyl)-Alpha,Alpha-dimethylbenzeneacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Cyclopropylcarbonyl)-alpha,alpha-dimethylbenzeneacetic Acid |
| CAS | 162096-54-0 |
| Molekylær formel | C14H16O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-(4-(Cyclopropanecarbonyl)phenyl)-2-methylpropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16O3/c1-14(2,13(16)17)11-7-5-10(6-8-11)12(15)9-3-4-9/h5-9H,3-4H2,1-2H3,(H,16,17) |
| SMIL | CC(C)(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)C2CC2 |
| IUPAC navn | 2-[4-(cyclopropanecarbonyl)phenyl]-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.27 |
| Formel vægt | 232.1099 |