Få mere at vide
4-Cyclopentylpiperazin-1-amine, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31094514
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
31094514 5 g
1 options
Artikelnummer. 31094514 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD114315g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyclopentylpiperazin-1-amine
CAS 61379-64-4
Molekylær formel C9H19N3
MDL nummer MFCD00190598
Mængde 5 g
SMIL NN1CCN(C2CCCC2)CC1
Molekylvægt (g/mol) 169.27
Procent renhed 98%