Få mere at vide
4-Cyclohexylbenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10199919 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10199919 1 g 1g
10704872 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10199919 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438000010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 56354-57-5
Molekylær formel C12H15ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 258.76
MDL nummer MFCD00625713
InChI nøgle CREMYEDHKUWVTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyclohexylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-cyclohexyl-benzenesulfonyl chloride, acmc-1awu9, chloro 4-cyclohexylphenyl sulfone, 4-cyclohexylphenylsulfonyl chloride, 4-cyclohexylbenzene-1-sulfonylchloride, 4-cyclohexyl-1-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-cyclohexyl
PubChem CID 4339442
IUPAC navn 4-cyclohexylbenzene-1-sulfonyl chloride
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyclohexylbenzenesulfonyl chloride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 54.2°C to 55.7°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. as diethylsulfonamide (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 258.77
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Cyclohexylbenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.