Få mere at vide
4-Cyclohexylbenzensulfonylchlorid, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Cyclohexylbenzenesulfonyl chloride |
| Smeltepunkt | 52 °C til 54 °C |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 258.77 |
| Procent renhed | 97% |