Få mere at vide
4-Cyclohexylaniline, 97%
Artikelnummer. 11332056
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332056 5 g 5g
11322056 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332056 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03184.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 6373-50-8 | C16H12Cl2N4OS | 379.26 g/mol
4-cyclohexylanilin anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af 1-cyclohexyl-4-nitroso-benzen. Det bruges som en reaktant i nukleofil acylering for at danne N-(4-cyclohexylphenyl)acetamid ved at reagere med acetylhalogenider. Det er også involveret i syntesen af N-(4-cyclohexylphenyl)-2-morpholino-acetamid ved reaktion med 2-morpholinoacetylfluorid. Yderligere reagerer det med 4-brom-4-oxo-butansyre for at få 4-[(4-cyclohexylphenyl)amino]-4-oxo-butansyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-cyclohexylanilin anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af 1-cyclohexyl-4-nitroso-benzen. Det bruges som en reaktant i nukleofil acylering for at danne N-(4-cyclohexylphenyl)acetamid ved at reagere med acetylhalogenider. Det er også involveret i syntesen af N-(4-cyclohexylphenyl)-2-morpholino-acetamid ved reaktion med 2-morpholinoacetylfluorid. Yderligere reagerer det med 4-brom-4-oxo-butansyre for at få 4-[(4-cyclohexylphenyl)amino]-4-oxo-butansyre.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6373-50-8
Molekylær formel C16H12Cl2N4OS
Molekylvægt (g/mol) 379.26
MDL nummer MFCD00001454
InChI nøgle YDTTUXLKBBQRHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 4-cyclohexyl, 4-cyclohexylbenzenamine, aniline, p-cyclohexyl, p-cyclohexylaniline, 4-cyclohexylphenyl amine, 4-cyclohexylphenylamine, 4-cyclohexylanilin, 4-cyclohexyl-aniline, acmc-20aivf, p-cyclohexylphenylamine
PubChem CID 80764
IUPAC navn 4-cyclohexylanilin
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(NC(=O)NC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyclohexylaniline
Smeltepunkt 52°C to 56°C
Kogepunkt 166°C (13 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 2965799
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 175.28
Procent renhed 97%