Få mere at vide
4-Cyclohexylaniline, 97%
Beskrivelse
4-cyclohexylanilin anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af 1-cyclohexyl-4-nitroso-benzen. Det bruges som en reaktant i nukleofil acylering for at danne N-(4-cyclohexylphenyl)acetamid ved at reagere med acetylhalogenider. Det er også involveret i syntesen af N-(4-cyclohexylphenyl)-2-morpholino-acetamid ved reaktion med 2-morpholinoacetylfluorid. Yderligere reagerer det med 4-brom-4-oxo-butansyre for at få 4-[(4-cyclohexylphenyl)amino]-4-oxo-butansyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-cyclohexylanilin anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af 1-cyclohexyl-4-nitroso-benzen. Det bruges som en reaktant i nukleofil acylering for at danne N-(4-cyclohexylphenyl)acetamid ved at reagere med acetylhalogenider. Det er også involveret i syntesen af N-(4-cyclohexylphenyl)-2-morpholino-acetamid ved reaktion med 2-morpholinoacetylfluorid. Yderligere reagerer det med 4-brom-4-oxo-butansyre for at få 4-[(4-cyclohexylphenyl)amino]-4-oxo-butansyre.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Cyclohexylaniline |
| Smeltepunkt | 52°C to 56°C |
| Kogepunkt | 166°C (13 mmHg) |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 2965799 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 175.28 |
| Procent renhed | 97% |