Få mere at vide
4-(Cyclohex-1-en-1-yl)morfolin, TRC
Artikelnummer. 30360398
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30360398 1 g
1 options
Artikelnummer. 30360398 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9979131G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Cyclohex-1-en-1-yl)morpholine
CAS 670-80-4
Molekylær formel C10H17NO
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H17NO/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h4H,1-3,5-9H2
SMIL C1CCC(=CC1)N2CCOCC2
IUPAC navn 4-(cyclohexen-1-yl)morfolin
Molekylvægt (g/mol) 167.24
Formel vægt 167.131