Få mere at vide
4-Cyanopyridin, TRC
Artikelnummer. 30361850
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361850 25 g
30353435 5 g
30358701 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30361850 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98222525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-48-1
Molekylær formel C6 H4 N2
Molekylvægt (g/mol) 104.11
Synonym 4-Pyridinecarbonitrile, Isonicotinonitrile (6CI,8CI), 4-Azabenzonitrile, 4-Cyanopyridine, 4-Pyridinenitrile, 4-Pyridyl cyanide, 4-Pyridylcarbonitrile, Isonicotinic acid nitrile, NSC 60681, γ-Cyanopyridine
IUPAC navn Pyridin-4-karbonitril
SMIL N#Cc1ccncc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-4-carbonitrile
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H4N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H
Formel vægt 104.0374