Få mere at vide
4-cyanopyridin N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30367141
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30367141 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30367141 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98770050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanopyridine N-Oxide
CAS 14906-59-3
Molekylær formel C6 H4 N2 O
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H4N2O/c7-5-6-1-3-8(9)4-2-6/h1-4H
SMIL [O-][n+]1ccc(cc1)C#N
IUPAC navn 1-oxidopyridin-1-ium-4-karbonitril
Molekylvægt (g/mol) 120.11
Formel vægt 120.0324