Få mere at vide
4-Cyanopyridine, 98%
Artikelnummer. 11364739
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364739 10 g 10g
11414023 100 g 100g
11424023 500 g 500g
11434023 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11364739 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10286.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100-48-1 | C6H4N2 | 104.112 g/mol
4-Cyanopyridin bruges som mellemprodukt i organisk syntese og farmaceutiske stoffer som isonicotinylhydrazid, der bruges til behandling af tuberkulose. Det bruges som en precursor til fremstilling af isonicotinsyre og 4-dimethylaminopyridin (DMAP). Det er involveret i syntesen af 6-methyl-2-pyridin-4-yl-pyrimidin-4-ylamin ved at reagere med acetonitril.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Cyanopyridin bruges som et mellemprodukt i organisk syntese og farmaceutiske stoffer som isonicotinylhydrazid, der bruges til behandling af tuberkulose. Det bruges som en precursor til fremstilling af isonicotinsyre og 4-dimethylaminopyridin (DMAP). Det er involveret i syntesen af 6-methyl-2-pyridin-4-yl-pyrimidin-4-ylamin ved at reagere med acetonitril.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-48-1
Molekylær formel C6H4N2
Molekylvægt (g/mol) 104.112
MDL nummer MFCD00006417
InChI nøgle GPHQHTOMRSGBNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanopyridine, isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, isonicotinic acid nitrile, 4-pyridinenitrile, 4-cyano pyridine, .gamma.-cyanopyridine, gamma-cyanopyridine, p-cyanopyridine, pubchem11155
PubChem CID 7506
ChEBI CHEBI:28020
IUPAC navn pyridin-4-carbonitril
SMIL C1=CN=CC=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanopyridine
Smeltepunkt 76°C to 80°C
pH 6
Kogepunkt 194°C to 196°C
Flammepunkt 88°C (190°F)
Lugt Pungent
Mængde 10 g
Beilstein 107712
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 104.11
Procent renhed 98%