Få mere at vide
4-cyanopyridin, 98%
Artikelnummer. 10453585 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10453585 25 g Glasflaske 25g
10376170 5 g Glasflaske 5g
10070790 100 g Plastflaske 100g
10655142 500 g Plastflaske 500g
11906291 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10453585 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110870250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 100-48-1 | C6H4N2 | 104,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-48-1
Molekylær formel C6H4N2
Molekylvægt (g/mol) 104.11
MDL nummer MFCD00006417
InChI nøgle GPHQHTOMRSGBNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanopyridine, isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, isonicotinic acid nitrile, 4-pyridinenitrile, 4-cyano pyridine, .gamma.-cyanopyridine, gamma-cyanopyridine, p-cyanopyridine, pubchem11155
PubChem CID 7506
ChEBI CHEBI:28020
IUPAC navn pyridin-4-carbonitril
SMIL C1=CN=CC=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanopyridine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 77 °C til 81 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 196 °C
Flammepunkt 88 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H4N)CN
Mængde 25 g
Beilstein 22,46
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 32 g/L (16 °C)
Formel vægt 104.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Cyanopyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.