Få mere at vide
4-Cyanopiperidin, 96%
Artikelnummer. 11352849
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11352849 25 g 25g
11342849 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11352849 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27722.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4395-98-6 | C6H10N2 | 110,16 g/mol
4-Cyanopiperidin bruges som mellemprodukt til fremstilling af farmaceutiske stoffer som antidepressiva og antiinflammatoriske midler. Det bruges som en forløber for syntesen af piperidinderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Cyanopiperidin bruges som mellemprodukt til fremstilling af farmaceutiske stoffer som antidepressiva og antiinflammatoriske midler. Det bruges som en forløber for syntesen af piperidinderivater.
Opløselighed Opløselig i
chloroform.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4395-98-6
Molekylær formel C6H10N2
Molekylvægt (g/mol) 110.16
MDL nummer MFCD05022468
InChI nøgle FSDNTQSJGHSJBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanopiperidine, 4-piperidinecarbonitrile, 4-cyanopiperdine, 4-cyanopyperidine, 4-cyano piperdine, 4-cyano piperidine, 4-cyano-piperidine, acmc-20aipl, pubchem9349
PubChem CID 138223
IUPAC navn piperidin-4-carbonitril
SMIL C1CNCCC1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanopiperidine
Tæthed 0.98
Kogepunkt 226 °C
Flammepunkt 91 °C (196 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.4755
Mængde 25 g
FN nummer UN3276
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform.
Formel vægt 110.16
Procent renhed 96%