Få mere at vide
4-Cyanopiperidine, 96%
Artikelnummer. 11342849
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342849 5 g 5g
11352849 25 g 25g
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11342849
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27722.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4395-98-6 | C6H10N2 | 110.16 g/mol
4-Cyanopiperidin bruges som mellemprodukt til fremstilling af farmaceutiske stoffer som antidepressiva og antiinflammatoriske midler. Det bruges som en forløber for syntesen af piperidinderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Cyanopiperidin bruges som mellemprodukt til fremstilling af farmaceutiske stoffer som antidepressiva og antiinflammatoriske midler. Det bruges som en forløber for syntesen af piperidinderivater.
Opløselighed Opløselig i
chloroform.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4395-98-6
Molekylær formel C6H10N2
Molekylvægt (g/mol) 110.16
MDL nummer MFCD05022468
InChI nøgle FSDNTQSJGHSJBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanopiperidine, 4-piperidinecarbonitrile, 4-cyanopiperdine, 4-cyanopyperidine, 4-cyano piperdine, 4-cyano piperidine, 4-cyano-piperidine, acmc-20aipl, pubchem9349
PubChem CID 138223
IUPAC navn piperidin-4-carbonitril
SMIL C1CNCCC1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanopiperidine
Tæthed 0.98
Kogepunkt 226°C
Flammepunkt 91°C (196°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.4755
Mængde 5 g
FN nummer UN3276
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform.
Formel vægt 110.16
Procent renhed 96%