Få mere at vide
4-Cyanophenylzinkbromid, 0,5M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465335
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15465335 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 15465335 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58211.AD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 131379-14-1 | C7H4BrNZn | 247.4 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Cyanophenylzinkbromid anvendes til fremstilling af biphenyl-4-carbonitril.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, luft, baser og varme. Luftfølsom. Opbevares under tør inder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanophenylzinc bromide
Navn note Pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker
CAS 131379-14-1
Tæthed 0.98
Molekylær formel C7H4BrNZn
MDL nummer MFCD00671984
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Luftfølsom; Kan danne en udfældning
Synonym zinc 2+ ion 4-cyanobenzen-1-ide bromide, zinc bromide 4-cyanobenzen-1-ide 1/1/1
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
InChI nøgle HEOMKTNNZDZMJZ-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1=CC(=CC=[C-]1)C#N.[Zn+2].[Br-]
IUPAC navn zink;benzonitril;bromid
Molekylvægt (g/mol) 247.4
PubChem CID 54750729
Formel vægt 247.4