Få mere at vide
4-cyanophenylhydrazin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30352560
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30352560 10 g
1 options
Artikelnummer. 30352560 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98753510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanophenylhydrazine Hydrochloride
CAS 2863-98-1
Molekylær formel C7H8ClN3
Mængde 10 g
Synonym 4-Hydrazinylbenzonitrile Hydrochloride, 4-(Hydrazino)benzonitrile Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H7N3.ClH/c8-5-6-1-3-7(10-9)4-2-6;/h1-4,10H,9H2;1H
SMIL Cl.NNc1ccc(cc1)C#N
IUPAC navn 4-hydrazinylbenzonitril; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 169.61
Formel vægt 169.0407