Få mere at vide
4-Cyanophenylboronsyre, TRC
Artikelnummer. 30354765
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30354765 25 g
1 options
Artikelnummer. 30354765 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98969025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanophenylboronic Acid
CAS 126747-14-6
Molekylær formel C7H6BNO2
Mængde 25 g
Synonym (p-Cyanophenyl)boronic Acid, 4-Cyanobenzeneboronic Acid, 4-Cyanophenylboric Acid
InChI formel InChI=1S/C7H6BNO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,10-11H
SMIL OB(O)c1ccc(cc1)C#N
IUPAC navn (4-cyanophenyl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 146.94
Formel vægt 147.0492