Få mere at vide
4-Cyanophenylboronic acid, 97%
Artikelnummer. 10115363 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10115363
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 126747-14-6 | C7H6BNO2 | 146.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126747-14-6
Molekylær formel C7H6BNO2
Molekylvægt (g/mol) 146.94
MDL nummer MFCD01318968
InChI nøgle CEBAHYWORUOILU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanophenyl boronic acid, 4-cyanobenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl benzonitrile, 4-cyano-phenyl-boronic acid, 4-boronobenzonitrile, p-cyanophenylboronic acid, 4-cyanobenzene boronic acid, boronic acid, 4-cyanophenyl, 4-cyano-phenyl boronic acid
PubChem CID 2734326
IUPAC navn (4-cyanophenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanophenylboronic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 146.94
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Cyanophenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.