Få mere at vide
4-Cyanophenylacetic acid, 97%
Artikelnummer. 11361999
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361999 1 g 1g
11371999 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11361999 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26062.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5462-71-5 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
4-Cyanophenyleddikesyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Cyanophenyleddikesyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i CHCl3, THF, dioxan.
Bemærkninger
Opbevaringstemperatur er 2 - 4 °C og Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5462-71-5
Molekylær formel C9H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 161.16
MDL nummer MFCD06798066
InChI nøgle WEBXRQONNWEETE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-cyanophenyl acetic acid, 4-cyanophenylacetic acid, 4-cyanophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-cyano, 4-cyano-phenyl-acetic acid, p-cyanophenylacetic acid, 4-cyanobenzeneacetic acid, p-cyanophenyl acetic acid, acetic acid, p-cyanophenyl
PubChem CID 79587
IUPAC navn 2-(4-cyanophenyl)eddikesyre
SMIL OC(=O)CC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanophenylacetic acid
Smeltepunkt 150°C to 152°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Opløselighedsinformation Soluble in CHCl3,THF,dioxane.
Formel vægt 161.16
Procent renhed 97%