Få mere at vide
(4-Cyanophenyl)methanesulfonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Cyanophenyl)methanesulfonyl Chloride |
| CAS | 56105-99-8 |
| Molekylær formel | C8H6ClNO2S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClNO2S/c9-13(11,12)6-8-3-1-7(5-10)2-4-8/h1-4H,6H2 |
| SMIL | C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)C#N |
| IUPAC navn | (4-cyanophenyl)methanesulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.66 |
| Formel vægt | 214.9808 |